ContactUsLinkComponent
VWR® INCU-Line® Tower, Inkubátor chlazený
  390-0963
   Safer Human and Environmental Health
undefined
VWR® INCU-Line® Tower, Inkubátor chlazený
  390-0963
   Safer Human and Environmental Health
  • Kapacita:
    2 × 23 L
  • Typ proudění:
    Thermoelectric technology for cooling and heating
  • Rozsah teplot:
    Okolní teplota –10...+50 °C
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Model:
    INCU-Line Tower
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    Refridgerant free cooling using Peltier thermoelectric module
  • Odchylka teploty (prostorová):
    ±1,0 °C @ 37 °C *
  • Vnější Š×H×V:
    380×470×790 mm
  • Vnitřní ŠxHxV:
    2× (294×300×270) mm
  • Maximální zátěž na polici:
    3 kg
  • Nominální spotřeba energie:
    160 W
  • Dodané police (max.):
    2 (3) per chamber
  • Hmotnost:
    34 kg
  • Výkyvy teploty (čas):
    ±0,2 °C @ 37 °C*
  • Bal.:
    1
Chlazený inkubátor INCU-Line® Tower s přirozená cirkulace vzduchu a se dvěma komorami je digitální inkubátor chlazený pomocí technologie Peltier. Nabízí ekonomické řešení pro mikrobiologické aplikace, které probíhají při teplotách nižších než teplota okolí. Zabudovaný Peltiérův článek není energeticky náročný (pouze 35 W při 37 °C) a zaručujte teplotní stabilitu a prostorovou rovnoměrnost v celém teplotním rozsahu.
  • Kompaktní design s půdorysem pouze 0,18 m²
  • Digitální PID regulace se senzorem PT100 a LED displejem (rozlišení 0,1 °C)
  • Vynikající teplotní stabilita, přesnost teploty při 37 °C je ±0,5 °C
  • Regulaci teploty lze přenastavit pomocí certifikovaného referenčního přístroje pro měření teploty
  • Snadné použití, bezpečné a spolehlivé
Teplotu lze plynule nastavovat v krocích 0,1 °C od hodnot 10 °C pod teplotou okolí až po maximálně 50 °C. Obě komory mohou pracovat při různých teplotách nezávisle na sobě a každá může být nezávisle vypnuta nebo zapnuta. Komory mají průhledné dveře, díky nimž můžete bez otevření pozorovat své vzorky. Nedochází tak ke zbytečnému kolísání teploty v komoře. Kryt zařízení je celý sestrojen z oceli s povrchovou úpravou.
 : se dvěma perforovanými policemi z nerezové oceli ke každé komoře a s certifikátem (testováno při 37 °C ).
 : * Measured with the chamber empty.