ContactUsLinkComponent
Thiosíran sodný solution 2.12 N
  HACH2686832
 :  Hach
 :  
undefined
Thiosíran sodný solution 2.12 N
  HACH2686832
 :  Hach
 :  
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
 :
 :7772-98-7
 :Na₂S₂O₃
 :MFCD00003499