Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Sample cuvettes, 25 mm, 25 ml, Glass
Katalogové číslo HACH2665908
Dodavatel:   Hach
Sample cuvettes
Katalogové číslo HACH2665908
Dodavatel:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Sample cuvettes, 25 mm, 25 ml, Glass
Přejít na:
Price
46 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 8 KS
Product Details & Documents
Sample cuvettes with highly visible graduations.
 : For use with neoprene stopper – Not included.
Specifikace
  • Objem:
    25 ml
  • Materiál okna:
    Glass
  • Popis:
    Sample cuvettes
  • Výška:
    25 mm