ContactUsLinkComponent
Papír na test vlhkosti, Whatman™
  515-2877
undefined
Papír na test vlhkosti, Whatman™
  515-2877
  • Sekvence:
    01
  • Velikost:
    90 mm
  • Bal.:
    100
Tyto papíry jsou navrženy pro použití při sušení vzorků během testu vlhkosti. Borosilikátové sklo.
Max. recommended temperature: 550 °C