ContactUsLinkComponent
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 1450CV, Whatman™
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 1450CV, Whatman™
Catalog # WHAT10313209
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 1450CV, Whatman™
Catalog # WHAT10313209
Specifications
  • Grade/stupeň/jakost:
    1450CV
  • Sekvence:
    01
  • Velikost:
    90 mm
  • Hmotnost:
    120 g/m²
  • Rychlost filtrace:
    30 s (Herzberg)
  • Bal.:
    50
Specifications
About this item
Celulóza Filtrační papír pro identifikaci nerozpuštěných barviv v textilním průmyslu.