VWR®, Kryoboxy, PP
525-0973
- Compartments:25
- For:5 ml zkumavky do odstředivek
- For tube Ø:13 - 16 mm
- W×D×H ext.:133×133×64 mm
- Environmentally Preferable:
- Bal.:4
PP, s průhledným víkem.
- použitelné do teplot −86 °C
- alfanumerická mřížka pro snadnou organizaci vzorků
- určeno pro standardní skladovací 76 mm police hlubokorazicích mrazáků
Navrženo pro použití s 5ml kuželovými centrifugačními zkumavkami.