ContactUsLinkComponent
Anti-TIGAR Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-TIGAR Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP19202A
Supplier:  Abgent
Anti-TIGAR Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP19202A
Supplier:  Abgent
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    TP53 induced glycolysis regulatory phosphatase
  • Symbol antigenu:
    TIGAR
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Identifikační číslo genu:
    57103
  • Synonyma antigenu:
    C12orf5|FR2BP
  • Počet aminokyselin:
    1 to 30
  • Skladovací pufr:
    pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    30.063 kDa
  • Sekvence:
    VRHGETRFNKEKC
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    0.35
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This TIGAR antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human TIGAR.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: TIGAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse