ContactUsLinkComponent
Anti-EPS8L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-EPS8L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP19537A
Supplier:  Abgent
Anti-EPS8L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP19537A
Supplier:  Abgent
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    EPS8-like 2
  • Symbol antigenu:
    EPS8L2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Identifikační číslo genu:
    64787
  • Synonyma antigenu:
    EPS8R2
  • Počet aminokyselin:
    162 to 190
  • Skladovací pufr:
    pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    80.621 kDa
  • Sekvence:
    GKKMRPQTLKGHQEC
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    0.47
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This EPS8L2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 162-190 amino acids from the N-terminal region of human EPS8L2.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: EPS8L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human