Anti-TBC1D10A Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP19082C
Dodavatel: Abgent
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:TBC1 domain family, member 10A
- Symbol antigenu:TBC1D10A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Identifikační číslo genu:83874
- Synonyma antigenu:TBC1D10|dJ130H16.2|dJ130H16.1|EPI64
- Počet aminokyselin:239 to 267
- Skladovací pufr:pH 7,4
- Molekulární hmotnost:57.118 kDa
- Sekvence:PVAHKHLSRQKIDPC
- Skladovací teplota:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Koncentrace:0.45
- Transportní teplota:4 °C
- Imunogen:This TBC1D10A antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 239-267 amino acids from the Central region of human TBC1D10A.
- Čištění:Protein A & Peptide affinity purification
- Bal.:400 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: TBC1D10A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse