ContactUsLinkComponent
Anti-WRNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-WRNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP19098A
 :  Abgent
Anti-WRNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP19098A
 :  Abgent
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Werner helicase interacting protein 1
  • Symbol antigenu:
    WRNIP1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Identifikační číslo genu:
    56897
  • Synonyma antigenu:
    bA420G6.2|WHIP
  • Počet aminokyselin:
    1 to 30
  • Skladovací pufr:
    pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    72.133 kDa
  • Sekvence:
    EVSGPEDDPFLSC
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    0.6
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This WRNIP1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human WRNIP1.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl
Type: Primary
Antigen: WRNIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human