Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Certifikáty
Erlenmeyer flasks, narrow neck
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, KIMAX®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With graduation.
Certifications: DIN ISO 1773
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Výška
    Ø vněj.
    Hrdlo vnitř.-Ø
    Dostupnost
    Price
  • 01
    25 ml
    140 mm
    85 mm
    34 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 100,00 Kč
    1 100,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 100,00 Kč
  • 02
    250 ml
    140 mm
    85 mm
    34 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 947,00 Kč
    947,00 Kč
    1 * 10 KS
       947,00 Kč