Orders LinkContactUsLinkComponent
Barium standard solution
Barium standard solution
Barium, Ba, 1000 mg/L, H₂O, 100 mL
Katalogové číslo HACH1461142
Dodavatel:   Hach
Barium standard solution
Katalogové číslo HACH1461142
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Barium standard solution
Barium standard solution
Barium, Ba, 1000 mg/L, H₂O, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in barium determinations.
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Barium
  • Symbol:
    Ba