Copper standard solution
Dodavatel: Hach
Certifikáty
O tomto produktu
Standard solution for accuracy checks in copper determinations.
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Dusičnan měďnatý trihydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Hořčík1000 mg/L Mg in 5% kyselině dusičné (from Mg) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
D-Cycloserine 1 * 1 g
Dodavatel: Cayman Chemical
ISE standards
Dodavatel: Hach