Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital bench top timer
Digital bench top timer
Bench top timer, electronic, ABS casing, Bílá, 65×50×23 mm
Katalogové číslo LPIT291137
Dodavatel:   LP ITALIANA
Digital bench top timer
Katalogové číslo LPIT291137
Dodavatel:  LP ITALIANA
Digital bench top timer
Digital bench top timer
Bench top timer, electronic, ABS casing, Bílá, 65×50×23 mm
Přejít na:
Price
1 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Bench top timer, electronic, ABS casing
  • Š×H×V:
    65×50×23 mm