0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy turbidimetrické
Turbidity standards for Turbicheck
Turbidity standards for Turbicheck
Turbidity standards for Turbicheck
Catalog # 705-0934
Supplier:
Lovibond
CAS Number:
Expand image
Turbidity standards for Turbicheck
Catalog # 705-0934
Supplier:
Lovibond
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 SET
Měření zákalu:
200 NTU
800 NTU
<0,1 NTU
20 NTU
Popis:
T-Cal, set of 4 turbidity standards
Pk Info:
4 sealed cells
Specifications
About this item
Product Details
Product Details