ContactUsLinkComponent
Autoclaves, horizontal and vertical, fully automatic control, EL series
 :  TUTTNAUER
undefined
Autoclaves, horizontal and vertical, fully automatic control, EL series
 :  TUTTNAUER
  • Catalog No:
  • 481-2004
  • Model:
  • 2540 EL (horizontal)
  • Kapacita:
  • 23 L
  • Teplota:
  • 134 °C
  • Vnitřní Ø×V:
  • 250×420 mm
  • ŠxHxV vnější:
  • 510×545×365 mm
  • Hmotnost:
  • 35 kg
  • Výkon:
  • 220 − 240 V, 2,2 (kW), 9,6 (A)
  • Napětí:
  • 220 - 240 V
Frequently Bought Together