Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter kit
Adapter kit
Adaptor kit (4 mm male / 4 mm female)
Katalogové číslo PSA410
Dodavatel:   Cytiva
Adapter kit
Katalogové číslo PSA410
Dodavatel:  Cytiva
Adapter kit
Adapter kit
Adaptor kit (4 mm male / 4 mm female)
Přejít na:
Price
1 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Connects 4 mm output jack to 4 mm high voltage leads.
Note that this adaptor kit is not CE compliant.
Informace pro objednávání: Supplied with Allen wrench.
Specifikace
  • Popis:
    Adaptor kit (4 mm male / 4 mm female)