VWR®, Low Temperature Slide Box, Polycarbonate
Katalogové číslo 631-1143
Dodavatel: VWR Collection
Specifikace
- Počet sklíček:25
- Barva:Modrá
- Popis:Slide box
- Materiál:PC
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
- Numbered index sheet inside the box
- Cover lid to secure the slides
- Easy to use and store