Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic spectrometer, mini-SPID
Basic spectrometer, mini-SPID
Basic spectrophotometer, mini-SPID, 350 − 900 nm
Katalogové číslo DIDAPOF010350
Dodavatel:   DIDALAB
Basic spectrometer, mini-SPID
Katalogové číslo DIDAPOF010350
Dodavatel:  DIDALAB
Basic spectrometer, mini-SPID
Basic spectrometer, mini-SPID
Basic spectrophotometer, mini-SPID, 350 − 900 nm
Přejít na:
Price
34 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
mini-SPID is a pedagogical spectrometer used in the visible range.
To analyse a signal in real time of transmission, ray and continuous spectra (sun, glowing lamp, candle), detections and photometric measures in high schools.
Informace o dodávce: Supplied with intuitive software, two meter optical fibre cable and USB cord.
Specifikace
  • Model:
    mini-SPID
  • Rozsah:
    350 − 900 nm
  • Popis:
    Basic spectrophotometer
  • Cat. No.:
    DIDAPOF010350
  • Optický systém:
    Fibre optic probe
  • Fotometrický rozsah:
    0 – 100 % T
  • Detektor:
    High resolution linear silicium CCD sensor
  • Monochromátor:
    Cerny Turner
  • Přesnost vlnové délky:
    ±0,5 nm
  • Rozhraní:
    USB