Orders LinkContactUsLinkComponent
Dual scale salinometer
Dual scale salinometer
1,000 - 1,250 g/ml ; 0 - 30 °Bé, 0,001 g/ml ; 0,1 °Bé, 195 mm
Katalogové číslo ALLA1020PM125/20QP
Dodavatel:   Alla France
Dual scale salinometer
Katalogové číslo ALLA1020PM125/20QP
Dodavatel:  Alla France
Dual scale salinometer
Dual scale salinometer
1,000 - 1,250 g/ml ; 0 - 30 °Bé, 0,001 g/ml ; 0,1 °Bé, 195 mm
Přejít na:
Price
3 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
This salinometer is designed for measurements of brine and salt.
Specifikace
  • Délka:
    195 mm
  • Dělení:
    0,001 g/ml ; 0,1 °Bé
  • Rozsah:
    1,000 - 1,250 g/ml ; 0 - 30 °Bé