3,3'-Dimethylnaphthidine indicator for metal titration, Supelco®
Katalogové číslo 1.03122.0001
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance of solution (10 g/l; ethanol):passes test
- Loss on drying (110 °C):≤ 1.0 %
- Suitability as indicator (for metal titration):passes test
- Suitability for bromate determination in water and drinking water for Pharo- or NOVA-spectrophotometer:passes test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:312.42 g/mol
EINECS:236-069-0
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:13138-48-2
Vzorec:C₂₂H₂₀N₂
MDL číslo:MFCD00042706