ContactUsLinkComponent
Anti-RbAp48 Rabbit Polyclonal Antibody
  BSBTPB9797
undefined
Anti-RbAp48 Rabbit Polyclonal Antibody
  BSBTPB9797
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    RbAp48
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Identifikační číslo genu:
    5928
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Rabbit IgG polyclonal antibody for Histone-binding protein RBBP4(RBBP4) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: RbAp48
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat