Formamidine disulphide dihydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.14609.0010
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 g
- Sekvence:3236
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:175 - 179 °C
- Molar Mass:223.15 g/mol
- Storage:+2...+8 °C
- Assay (argentometric):≥97,0% (m)
- Identity:Conforms
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:223.13 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:238-876-3
Číslo CAS:14807-75-1
Vzorec:C₂H₆N₄S₂
MDL číslo:MFCD00012586