Tetra-tert-butyl orthotitanate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.18320.0025
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:25 ml
- Sekvence:2315
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) (decomposition)
- Molar Mass:340.32 g/mol
- Boiling Point:160 - 165 °C (20 hPa)
- Vapor Pressure:43 hPa (136 °C)
- Refractive Index:1.4368 (20 °C, 589 nm)
- Density:0.89 g/cm3 (20 °C)
- Synonyms:tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
- Hill Formula:C16H36O4Ti
- Chemical Formula:Ti(OC(CH3)3)4
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:340.32 g/mol
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:221-412-9
UN:1993
:GHS02
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:3087-39-6
Vzorec:C₁₆H₃₆O₄Ti
MDL číslo:MFCD00040554