VWR®, Láhve úzkohrdlé se šroubovacím uzávěrem, osmihranné
Catalog # 391-1552
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Typ uzávěru:nesestavené
- Verze:Non sterile
- Kapacita:250 ml
- Sekvence:02
- Š×H×V:64×64×135 mm
- Barva víčka:Přírodní
- Bal.:144
Specifications
About this item
PET, průhledné, s HDPE uzávěrem.
- Vyrobeno z potravinářských materiálů v čistých prostorách (třída 100)
- Baleno se samostatným uzávěrem v přírodní barvě, který je viditelný proti porušení
- Lehký a robustní, vynikající nepropustné vlastnosti
Ideální pro aplikace v potravinářství. Pro balení, uskladnění a přepravu kapalin nebo prášků. Skladování v horizontální poloze zajišťuje optimální využití dostupného prostoru. Vyražená stupnice: 125 ml (s dělením po 25 ml), 250, 500 a 1000 ml (s dělením po 50 ml). Vnitřní průměr hrdla: 31,7 mm.