Rabbit IgG Isotype Control (Europium)
Katalogové číslo IMMRIR2799
Dodavatel: ImmunoReagents
Specifikace
- Druh protilátky:Sekundární
- Symbol antigenu:IgG
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Europium
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Goat
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Formát:Purified IgG
- Formulář:Liquid
- Skladovací pufr:50 mM tris (pH 7.8), 0.9% NaCl, 0.05% NaN3,
- Skladovací teplota:2-8 °C
- Transportní teplota:2-8 °C
- Imunogen:Goat IgG
- Testované aplikace:High Throughput Screening
- Čištění:Affinity purified using solid phase biotin
- Rozměry protilátky:50 µg
- Bal.:50 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Control
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Europium
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat