Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, rectangular
Containers, rectangular
Dodavatel:   SEMADENI
Containers, rectangular
Dodavatel:  SEMADENI
Certifikáty
Containers, rectangular
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Š×H×V
    Barva
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • 02
    8,5 L
    570×350×70 mm
    Bílá
    PP
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 922,00 Kč
    922,00 Kč
    1 * 1 KS
       922,00 Kč
  • 03
    12,5 L
    395×300×165 mm
    Bílá
    HDPE
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 200,00 Kč
    1 200,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 200,00 Kč
  • 04
    23 L
    460×330×205 mm
    Bílá
    HDPE
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 210,00 Kč
    1 210,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 210,00 Kč
  • 05
    29 L
    670×450×125 mm
    Bílá
    HDPE
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 660,00 Kč
    1 660,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 660,00 Kč