Forceps
Straight, blunt, Oranžová, 180 mm
Katalogové číslo 231-1121
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
POM, orange. These electrically insulating forceps can be universally used.
- Very durable
- Not suitable for use with strong acids and solvents
- Heat resistant up to +130 °C
Specifikace
- Type:Straight, blunt
- Barva:Oranžová
- Délka:180 mm