Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision Hydrometers
Precision Hydrometers
01, 1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 ml, 280 mm
Katalogové číslo SCNL3071003
Dodavatel:   Ludwig Schneider
Precision Hydrometers
Katalogové číslo SCNL3071003
Dodavatel:  Ludwig Schneider
Precision Hydrometers
01, 1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 ml, 280 mm
Přejít na:
Price
395,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Precision hydrometers without thermometer with reference temperature of 20 °C.
Specifikace
  • Délka:
    280 mm
  • Sekvence:
    01
  • Dělení:
    0,002 ml
  • Rozsah:
    1,000 - 1,200 g/ml