ContactUsLinkComponent
Cooled incubators, HettCube Range
Cooled incubators, HettCube Range
Supplier:  Hettich
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Cooled incubators, HettCube Range
Supplier:  Hettich
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 390-0973
  • 390-0971
  • 390-0975
  • Model:
  • HettCube 400 R
  • HettCube 200 R
  • HettCube 600 R
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Výkyvy teploty (čas):
  • @ 37 °C: ±0,1 K
  • @ 37 °C: ±0,1 K
  • @ 37 °C: ±0,1 K
  • Odchylka teploty (prostorová):
  • ±0,2 K @ 37 °C
    ±0,1 K @ 25 °C
  • ±0,2 K @ 37 °C
    ±0,1 K @ 25 °C
  • ±0,2 K @ 37 °C
    ±0,1 K @ 25 °C
  • Rozsah teplot:
  • 0…65 °C
  • 0…65 °C
  • 0…65 °C
  • Kapacita:
  • 310 L
  • 150 L
  • 520 L
  • Typ proudění:
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Maximální zátěž na polici:
  • 50 kg (HTS: 40 kg)
  • 50 kg (HTS: 40 kg)
  • 50 kg (HTS: 40 kg)
  • Spotřeba:
  • 43 W
  • 33 W
  • 49 W
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)