Orders LinkContactUsLinkComponent
API precision hydrometers
Dodavatel:   Ludwig Schneider
API precision hydrometers
Dodavatel:  Ludwig Schneider
Certifikáty
API precision hydrometers
API precision hydrometers
10 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
API precision hydrometers with blue filling thermometer.
Reference temperature: 15,5 °C
Error limit: ±0,1 °API
 : ASTM E2995-14.
 : A works or DAkkS calibration certificate is available (on request).
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Model
    Rozsah
    Dělení
    Teplotní rozsah
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 02
    S552 HL-14
    9…21 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 01
    S551 HL-14
    −1…+11 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 05
    S555 HL-14
    39…51 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 03
    S553 HL-14
    19…31 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 04
    S554 HL-14
    29…41 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 10
    S560 HL-14
    89…101 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 09
    S559 HL-14
    79…91 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 08
    S558 HL-14
    69…81 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 07
    S557 HL-14
    59…71 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • 06
    S556 HL-14
    49…61 °API
    0,1 °API
    −18…+66 °C
    380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč