ContactUsLinkComponent
Conductivity testers, Eutech ECTestr 11 / ECTestr 11+
 :  EUTECH
undefined
Conductivity testers, Eutech ECTestr 11 / ECTestr 11+
 :  EUTECH
  • Catalog No:
  • EUTEECTEST11
  • 663-0304
  • Model:
  • ECTestr 11
  • ECTestr 11+
  • Rozsah vodivosti:
  • 0 - 2000 μS / 0 - 20,00 mS
  • 0 - 200,0 μS / 0 - 2000 μS / 0 - 20,00 mS
  • Rozlišení vodivosti:
  • 10 μS / 0,10 mS
  • 0,1 μS / 1 μS / 0,01 mS
  • Přesnost vodivosti:
  • ±1 % full scale
  • ±1 % full scale
  • Kalibrace vodivosti:
  • 2 points (manual or automatic)
  • 3 points (manual or automatic)
  • Rozsah teplot:
  • 0...50 °C
  • 0...50 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Kompenzace teploty:
  • ATC (0 - 50 °C)
  • ATC (0 - 50 °C)
  • Teplotní koeficient:
  • 2 % per °C, fixed
  • 2 % per °C, fixed
  • Napájení:
  • 4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
  • 4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
  • Displej:
  • Custom dual-display (21×27 mm)
  • Custom dual-display (21×27 mm)
  • Shoda:
  • IP67
  • IP67
  • Š×H×V:
  • 165×38 mm
  • 165×38 mm
  • Hmotnost:
  • 0,09 kg
  • 0,09 kg
Frequently Bought Together