ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
  • Catalog No:
  • 555-7432
  • 555-7431
  • 555-7430
  • 555-7429
  • 555-7433
  • 555-7428
  • Maximální tlak:
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • Rozsah pH:
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • Teplotní limit:
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
Frequently Bought Together