Bulk material, Hydromatrix™
Dodavatel: VARIAN
Přejít na:
O tomto produktu
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- Bal.DostupnostPrice
- VARI198003Hydromatrix™ bulk material
- VARI198004Hydromatrix™ bulk material