Měřiče pH/mV/°C, stolní, FiveEasy™ F20 / FiveEasy™ Plus FP20
Tyto stolní přístroje poskytují vysoce kvalitní měření pH/mV na jedno stisknutí tlačítka. Díky intuitivnímu ovládání, elegantnímu designu a jednoduchým funkcím pro export dat lze přístroje snadno nastavit a používat. Jsou ideální pro použití v potravinářství a výrobě nápojů, v zemědělství, v ekologii, v průmyslu a pro účely vzdělávání.
- robustní kryt z ABS a velký, přehledně strukturovaný displej pro snadné sledování
- kompaktní provedení: na stole v laboratoři zabírá minimum prostoru
- držák senzoru lze po použití snadno vyjmout a uložit na boční straně měřiče
- akustický a vizuální signál koncového bodu
Pouze modely FiveEasy™ Plus (FP20):
- Data lze exportovat pro další zpracování přímo do tiskárny nebo do počítače prostřednictvím portů RS232 nebo USB
- Úložná kapacita na 200 měření
- Referenční vstup
: Měřič F20 (bez elektrody) se dodává s návodem k obsluze (CD), příručkou QuickGuide, prohlášením o shodě, certifikátem o zkoušce a napájecím zdrojem.
Souprava F20 Standard se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič F20 plus plastová elektroda pH LE438 3 v 1 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Měřič FP20 (bez elektrody) se dodává s návodem k obsluze (CD), příručkou QuickGuide, prohlášením o shodě, certifikátem o zkoušce a napájecím zdrojem.
Souprava FP20 Standard se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus plastová elektroda pH LE438 3 v 1 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Souprava FP20-Bio se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus skleněná elektroda pH LE410 3 v 1 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Souprava FP20-Micro se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus skleněná mikroelektroda pH LE422 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Souprava FP20-TRIS se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus skleněná elektroda pH LE420 s pohyblivou objímkovou membránou a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Souprava F20 Standard se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič F20 plus plastová elektroda pH LE438 3 v 1 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Měřič FP20 (bez elektrody) se dodává s návodem k obsluze (CD), příručkou QuickGuide, prohlášením o shodě, certifikátem o zkoušce a napájecím zdrojem.
Souprava FP20 Standard se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus plastová elektroda pH LE438 3 v 1 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Souprava FP20-Bio se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus skleněná elektroda pH LE410 3 v 1 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Souprava FP20-Micro se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus skleněná mikroelektroda pH LE422 a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
Souprava FP20-TRIS se dodává s přístrojem a příslušenstvím, tj. měřič FP20 plus skleněná elektroda pH LE420 s pohyblivou objímkovou membránou a sáčky pufrů 4,01/7,00/9,21 (od každého dva).
- Catalog No:
- 662-2002
- 662-2003
- 662-2011
- 662-2004
- 662-2001
- 662-2005
- 662-2006
- Model:
- FP20
- FP20
- F20
- FP20
- F20
- FP20
- FP20
- Rozsah - pH:
- 0,00...+14,00
- 0,00...+14,00
- Rozlišení - pH:
- 0,01/0,1
- 0,01/0,1
- 0,01
- 0,01/0,1
- 0,01
- 0,01/0,1
- 0,01/0,1
- Přesnost - pH:
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- Rozsah - mV:
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- Rozlišení - mV:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Přesnost - mV:
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- Rozsah teplot:
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- 0...+100 °C
- −5...+105 °C
- 0...+100 °C
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- Rozlišení teploty:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Přesnost teploty:
- ±0,3 °C
- ±0,3 °C
- ±0,5 °C
- ±0,3 °C
- ±0,5 °C
- ±0,3 °C
- ±0,3 °C
- Výstupy:
- USB, RS232
- USB, RS232
- USB, RS232
- USB, RS232
- USB, RS232
- Š×H×V:
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- Hmotnost:
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
Electrodes
Frequently Bought Together