Orders LinkContactUsLinkComponent
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
Dodavatel:   Cytiva
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Superdex 200 Increase size exclusion chromatography columns are well suited for high-resolution analysis and small-scale purification of monoclonal antibodies (mAb) and other biomolecules with Mr~ 10000 to 600000.
  • Enhanced performance: Improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex 200
  • Very high resolution: Small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity
  • High flow rates: Rigid beads give excellent pressure/flow properties
Superdex 200 Increase is a next-generation, dextran-agarose composite matrix for SEC. With smaller and more rigid beads than their predecessors, Superdex Increase columns deliver higher resolution purification in shorter run times.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 28-9909-46
  • 28-9909-45
  • 28-9909-44
  • Maximální tlak:
  • 30 bar
  • 30 bar
  • 30 bar
  • Rozsah pH:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Uskladnění:
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Hardware kolony
    Rozměry lůžka
    Kapacita
    Objem vzorku
    Průtoková rychlost
    Dostupnost
    Price
  • 28-9909-46
    Superdex™ 200 Increase 3.2/300 GL
    Superdex™ 200 Increase 3.2/300 GL
    01
    Glass
    3,2×300 mm
    2,4 ml
    0,004 - 0,050 ml
    <0,15 ml/min
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 94 910,00 Kč
    94 910,00 Kč
    1 * 1 KS
       94 910,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9909-46
    Maximální tlak
    30 bar
    Rozsah pH
    3 - 12
    Uskladnění
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 28-9909-45
    Superdex™ 200 Increase 5/150 GL
    Superdex™ 200 Increase 5/150 GL
    02
    Glass
    5×150 mm
    3 ml
    0,004 - 0,050 ml
    <0,75 ml/min
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 90 290,00 Kč
    90 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       90 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9909-45
    Maximální tlak
    30 bar
    Rozsah pH
    3 - 12
    Uskladnění
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 28-9909-44
    Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
    Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
    03
    Glass
    10×300 mm
    24 ml
    0,025 - 0,500 ml
    <0,80 ml/min
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 90 290,00 Kč
    90 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       90 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9909-44
    Maximální tlak
    30 bar
    Rozsah pH
    3 - 12
    Uskladnění
    4 to 30 °C, 20% Ethanol