Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Stopky digitální
Stopky digitální, Černá/modrá, ±0,0005 %, 63,5×19×76,2 mm
  609-0212
VWR®, Stopky digitální
  609-0212
VWR®, Stopky digitální
VWR®, Stopky digitální
Stopky digitální, Černá/modrá, ±0,0005 %, 63,5×19×76,2 mm
3 050,00 Kč
1 * 1 KS
Elektronické stopky s velkými LCD číslicemi.
  • rozsah doby měření 99 hod 59 min a 59,99 s
  • vhodné pro jednoduché měření, odpočet, kumulativní mezičasy, mezičasy s intervalem, nepřetržitý opakovaný odpočet
  • pevné, vodotěsné pouzdro z ABS plastu, zabraňuje proniknutí vlhkosti, prachu nebo plynů dovnitř
  • ideální pro měření viskozity, zvířecí studie a laboratorní testy
 : Splňuje ISO/IEC 17025; akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
 : šňůrku, baterii a kalibrační certifikát.
  • Barva:
    Černá/modrá
  • Popis:
    Stopky digitální
  • Š×H×V:
    63,5×19×76,2 mm
  • Přesnost:
    ±0,0005 %