VWR®, Stopky digitální, Jumbo
609-0211
- Barva:Šedá
- Popis:Stopky digitální, Jumbo
- Sekvence:01
- Š×H×V:76,2×12,7×63,5 mm
- Přesnost:±0,001 %
- Bal.:1
Digitální stopky s velkými číslicemi (12,7 mm) pro snadné čtení.
- Časovací kapacita: 23 hodin, 59 minut, 59 sekund
- Rozlišení ¹/₁₀0 sekund po dobu prvních 30 minut, pokračuje rozlišením 1 sekunda
- Funkce: Jedna akce, časový limit, kumulativní rozdělení a nepřetržité časování
- Funkce hodin (denní čas, AM/PM, datum, den v týdnu, budík 'čas dne')
- Vodotěsné, O-kroužek těsnění a nárazuvzdorné ABS plastové pouzdro s protiskluzovými pryžovými stranami
: Splňuje ISO/IEC 17025; akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
: očko pro zavěšení šňurky, sponu, Velcro® proužky, baterii a certifikát.