VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
609-0210
- Barva:Černá
- Popis:Časovač digitální, jednokanálový
- Š×H×V:63,5×12,7×63,5 mm
- Bal.:1
Counts down from 99 minutes, 59 seconds in second increments.
- Large digits (19 mm) are readable from a distance of 6 metres
- Three large keys makes it easy to use
- Alarm sounds for 30 seconds and then silences automatically
- Memory resets display to last programmed time for quick repeat of frequent, routine tests
: Splňuje ISO/IEC 17025; akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
: magnet, stojánek, sponu, baterii, a certifikát.