ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Dodavatel:  Avantor
Certifikáty
undefined
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Dodavatel:  Avantor
Specifikace
  • Catalog No:
  • ACE-101-05005S
  • ACE-101-15005
  • Naplnění uhlíkem:
  • 15,5%
  • 15,5%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Maximální tlak:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • Rozsah pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Povrchová oblast:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Kód USP:
  • L1
  • L1