Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital interval timer
Digital interval timer
Digital interval timer, 99 min, 59 s, Bílá
Katalogové číslo HECH41977020
Digital interval timer
Katalogové číslo HECH41977020
Digital interval timer
Digital interval timer
Digital interval timer, 99 min, 59 s, Bílá
Přejít na:
Price
531,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Digital interval timer with white casing and magnetic back.
  • LCD display, 4 digits showing minutes and seconds
  • Programmable up to 99 minutes and 59 seconds
  • Counts down in seconds
  • Alarm sounds for 30 seconds when countdown reaches zero
  • Memory recall function
  • Individual setting for minutes and seconds
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Digital interval timer, 99 min, 59 s