Termostaty/lázně, polykarbonát, série CORIO™ C-BT a CD-BT
Supplier: JULABO GmbH
Certificates
About this item
Výkonný a robustní termostat/lázeň CORIO™ poskytuje přesnou teplotní regulaci, absolutní preciznost a široké rozpětí pracovních teplot. Imerzní termostat CORIO™ C je základní model, je ideální pro standardní interní aplikace, model CORIO™ CD je vice pokročilý a lze použít pro kontrolu teploty externích aplikaci. Proudová tryska umožňuje plynulé nastavení toku v lázni. Transparentní polykarbonátové lázně jsou odolné a umožňuje uživateli snadno vidět položky v lázni.
- přesná teplotní kotrola
- jasný, bílý, snadno čitelný displej
- velmi tiché a snadná obsluha
- model CD má USB rozhraní a pumpu, která umožnuje měnit mez prouděními interním a externím přes úroveň umístěnou přesně pod displejem
- ergonomické lázně mají chytrý drip-off design
Max. průtok/max. tlak:
C: 6 L/min, 0,1 bar
CD: 15 L/min, 0,35 bar
Certifications: C modely: Třída I (NFL), CD modely: Třída III (FL) dle DIN 12876-1
Delivery: Supplied with bath. CD models include 2 each of ⁸/₁₂ mm Ø barbed fittings. A wide range of optional accessories, such racks, bath lids, tubing and adapters are available.
Frequently Bought Together