Horizontal wafer shippers, 150 mm SmartStack®
Material: STAT-PRO® 100M, Černá
Katalogové číslo ENTEHWS15010161C2M
Dodavatel: ENTEGRIS
Horizontal wafer shippers, 150 mm SmartStack®
Katalogové číslo ENTEHWS15010161C2M
Dodavatel: ENTEGRIS
Přejít na:
Product Details & Documents
Horizontal wafer shipper.
- Packaged, double bagged, heat sealed
- Automation compatible
Specifikace
- Barva:Černá
- Popis:Material: STAT-PRO® 100M