Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-128
Dodavatel: Ansell
Certifikáty
O tomto produktu
Tyto nylonové rukavice s tenkým nitrilovým povlakem poskytují ochranu proti chemikáliím, olejům a jiným dráždivým tekutinám, jako jsou biocidy, pesticidy, fungicidy, barvy, inkousty a barviva.
- Flexibilní pletená vložka s otevřenou vazbou a pružný potah z nitrilového složení pro lepší obratnost, hmat a pohodlí
- Složení 'Thin Nitrile Technology': Poskytuje optimální flexibilitu a umožňuje přirozený pohyb ruky bez sevření
- Ansell Grip Technology™ nabízí přesnější manipulaci s malými zaolejovanými nebo mokrými díly
- Prodloužená manžeta poskytuje ochranu před postříkáním předloktí
Ideální pro zemědělské aplikace, manipulaci s chemikáliemi, lehkou montáž v chemickém prostředí, rafinaci, zpracování kovů s korozivními látkami, balení a plnění.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); Cat. III. Schváleny ke kontaktu s potravinami.
Specifikace
- Catalog No:
- 112-4392
- 112-4390
- 112-4391
- 112-4393
- 112-4389
- Model:
- 58-128
- 58-128
- 58-128
- 58-128
- 58-128
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Provedení:
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Typ manžety:
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)