Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Galtek®
Stopcocks, Galtek®
Dodavatel:   ENTEGRIS
Stopcocks, Galtek®
Dodavatel:  ENTEGRIS
Certifikáty
Stopcocks, Galtek®
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Two- or three way, ¹/₈" orifice.
  • All wetted parts are PFA and PTFE.
  • Small compact design provides minimal internal volume.
  • Several connection sizes available to choose from
Product Family Options
Two-way
Informace o produktu
  • Dostupnost
    Price
  • ENTEPV4-4-2
    Inlet 1/4" MNPT, outlet 1/4" MNPT, length 43,2 mm
    Inlet 1/4" MNPT, outlet 1/4" MNPT, length 43,2 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ENTEPVT4-T4-2
    Inlet 1/4" integral ferrule, outlet 1/4" integral ferrule, length 72,9 mm
    Inlet 1/4" integral ferrule, outlet 1/4" integral ferrule, length 72,9 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ENTEPVA4-T4-2FN-1
    Inlet 1/4" Flaretek® flared tube, outlet 1/4" Flaretek® flared tube, length 85,9 mm
    Inlet 1/4" Flaretek® flared tube, outlet 1/4" Flaretek® flared tube, length 85,9 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
Three-way
Informace o produktu
  • Dostupnost
    Price
  • ENTEPVT4-T4-T4-2
    All three ports 1/4" integral ferrule, T-bore
    All three ports 1/4" integral ferrule, T-bore