Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Kryoboxy
VWR®, Kryoboxy
Divider for boxes, fiberboard, 16-cell, 4×4
Katalogové číslo 478-0241
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Kryoboxy
Katalogové číslo 478-0241
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Kryoboxy
VWR®, Kryoboxy
Divider for boxes, fiberboard, 16-cell, 4×4
Přejít na:
Price
77,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Polykarbonát.
  • Odolné při teplotách –190 až +121 °C
Mrazicí boxy VWR® lze použít s většinou svislých a truhlicových mrazicích stojanů výrobců v univerzálních a ultranízkých mechanických mrazničkách.
Documents
Specifikace
  • Přihrádky:
    4×4
  • Popis:
    Divider for boxes, fiberboard, 16-cell