Kancelářský papír do čistých prostor, TexWrite® MP 10
TEXWTX5800
: Texwipe
- Barva:Bílá/modrá
- Popis:Bond paper, synthetic, 216×279 mm
- Model:TX5800
- Bal.:500
TexWrite® MP 10 je 100% syntetický substrát poskytující velmi nízkou úroveň tvorby částic spolu s vynikající použitelností. Je navržen pro použití v ultračistých výrobních prostorech (bezpapírových), které netolerují kontaminaci celulózou.
- vynikající zachycení inkoustu bez rizika rozmazání
- nízký potenciál ESD pro snížené riziko elektrostatického poškození
- kompatibilní s inkoustovými, laserovými a tonerovými tiskárnami a fotokopírkami
- kuličková pera se snadno pohybují po povrchu, aniž by přeskakovaly nebo skákala
- autoklávovatelný a rycyklovatelný jako jiné druhy plastů
- výrazná modrá vrstva na jedné straně
: 100 listů v balíku a 5 balíků v krabici.