0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Osvětlení/Lampy
Zdroje studeného světla
Accessories for combi light guide
Accessories for combi light guide
Accessories for combi light guide
SCOC158402
:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Accessories for combi light guide
SCOC158402
:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis:
Combi light guide adapter, Ø 32 mm
Sekvence:
502
Bal.:
1