ContactUsLinkComponent
Mechanical overhead stirrer, WiseStir® HS-50A
undefined
Mechanical overhead stirrer, WiseStir® HS-50A
  • Catalog No:
  • WITGDH.WOS01210
  • WITGDH.WOS01211
  • Model:
  • HS-50A
  • HS-50A
  • Maximální kapacita míchání H₂O:
  • 10 L
  • 10 L
  • Maximální viskozita:
  • 10000 mPas
  • 10000 mPas
  • Rozsah rychlosti I:
  • 0 - 3000 min⁻¹
  • 0 - 3000 min⁻¹
  • Maximální kroutící moment:
  • 85 Ncm
  • 85 Ncm
  • Napájení - příkon/výkon motoru:
  • 83/75 W
  • 83/75 W
  • Průměr tyče:
  • 10 mm
  • 10 mm
  • Š×H×V:
  • 90×145×180 mm
  • 90×145×180 mm
  • Hmotnost:
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
Frequently Bought Together