Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette stand
Burette stand
Burette stand, with cast iron base (127×203 mm) and zinc plated rod (8×508 mm), 127×203 mm
Katalogové číslo HACH56300
Dodavatel:   Hach
Burette stand
Katalogové číslo HACH56300
Dodavatel:  Hach
Burette stand
Burette stand
Burette stand, with cast iron base (127×203 mm) and zinc plated rod (8×508 mm), 127×203 mm
Přejít na:
Price
1 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Heavy black enamel, cast iron base and zinc-plated rod.
Specifikace
  • Popis:
    Burette stand, with cast iron base (127×203 mm) and zinc plated rod (8×508 mm)
  • D׊:
    127×203 mm